Tlačiť
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 860.81 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22570394
Číslo CAS: 1822786-35-5