Tlačiť
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501742-1G PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA 596.03 EUR
APOSPC501742-1G APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Mw: 238.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390859
Číslo CAS: 259243-50-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III