Tlačiť
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 581.23 EUR
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737915
Číslo CAS: 1499465-33-6