Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501721-1G PC501721-5G PC501721-250MG
APOSPC501721-1GEA 223.91 EUR
APOSPC501721-1G APOSPC501721-5G APOSPC501721-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Mw: 238.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878213
Číslo CAS: 1000575-14-3