Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 381.73 EUR
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Mw: 238.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15526767
Číslo CAS: 1258650-63-3