Tlačiť
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 895.31 EUR
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737920
Číslo CAS: 1805583-89-4
OSN: 3265
ADR: 8 III