Tlačiť
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 894.05 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Mw: 238.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390862
Číslo CAS: 87967-37-1