Tlačiť
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 24.95 EUR
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13689251
Číslo CAS: 1210824-63-7