Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 1084.72 EUR
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O₄S
Mw: 220.178 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28798466
Číslo CAS: 1804044-62-9