Tlačiť
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501640-1G PC501640-250MG
APOSPC501640-1GEA 627.36 EUR
APOSPC501640-1G APOSPC501640-250MG
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 4-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Vzorec: C₈H₅FO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18453664
Číslo CAS: 1269496-37-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III