Tlačiť
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 1870.04 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Teplota varu: 136…138 °C
Teplota tavenia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12197272
Číslo CAS: 1193388-16-7
OSN: 3261
ADR: 8,III