Tlačiť
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 109.51 EUR
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16036861
Číslo CAS: 1093865-65-6