Tlačiť
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 821.1 EUR
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BF₅O₂S
Mw: 247.979 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27918528
Číslo CAS: 871507-67-4