Tlačiť
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 36.45 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.138 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15202208
Číslo CAS: 214554-16-2