Tlačiť
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 216.21 EUR
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Vzorec: C₈H₅FO₃
Mw: 168.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20658188
Číslo CAS: 1186047-15-3