Tlačiť
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 EUR
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.138 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17287664
Číslo CAS: 816449-68-0