Tlačiť
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 1324.25 EUR
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Mw: 236.998 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23713104
Číslo CAS: 651026-99-2