Tlačiť
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501557-1G PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA 232.25 EUR
APOSPC501557-1G APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737919
Číslo CAS: 1807193-40-3
OSN: 3261
ADR: 8 III