Tlačiť
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 33.13 EUR
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Mw: 248.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17276516
Číslo CAS: 1342063-52-8