Tlačiť
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 904.47 EUR
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Mw: 182.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16036860
Číslo CAS: 74733-25-8