Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 97.87 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Teplota varu: 145 °C
Teplota tavenia: 69…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11858095
Číslo CAS: 1146290-36-9
OSN: 3261
ADR: 8,II