Tlačiť
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 36.45 EUR
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Mw: 198.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226643
Číslo CAS: 153338-23-9