Tlačiť
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 79.82 EUR
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580924
Číslo CAS: 1404195-06-7
OSN: 1993
ADR: 3,III