Tlačiť
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501498-1G PC501498-250MG PC501498-5G
APOSPC501498-1GEA 323.25 EUR
APOSPC501498-1G APOSPC501498-250MG APOSPC501498-5G
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Mw: 198.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580983
Číslo CAS: 1404194-72-4
OSN: 1993
ADR: 3 III