Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501487-1G PC501487-250MG
APOSPC501487-1GEA 521.93 EUR
APOSPC501487-1G APOSPC501487-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Mw: 275.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28515367
Číslo CAS: 493038-91-8
OSN: 3265
ADR: 8 III