Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501476-1G PC501476-5G PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA 124.75 EUR
APOSPC501476-1G APOSPC501476-5G APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12032180
Číslo CAS: 1214335-98-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III