Tlačiť
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 81.43 EUR
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Teplota varu: 67…69 °C (2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12032199
Číslo CAS: 1260830-14-5