Tlačiť
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 92.93 EUR
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00273345
Číslo CAS: 128577-47-9