Tlačiť
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 463.85 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185623
Číslo CAS: 883987-75-5
OSN: 3261
ADR: 8 III