Tlačiť
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 159.02 EUR
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Mw: 171.126 g/mol
Teplota tavenia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185621
Číslo CAS: 883987-74-4