Tlačiť
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 720.61 EUR
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348640
Číslo CAS: 78126-14-4
OSN: 3261
ADR: 8 III