Tlačiť
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 69.7 EUR
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂O
Mw: 226.584 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23703477
Číslo CAS: 156425-08-0