Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Chloro-5-nitrophenyl trifluoromethyl ether
PC501403-1G PC501403-250MG PC501403-5G
APOSPC501403-1GEA 343.28 EUR
APOSPC501403-1G APOSPC501403-250MG APOSPC501403-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₃
Mw: 241.552 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393864
Číslo CAS: 113421-97-9