Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 43.26 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035659
Číslo CAS: 874784-14-2