Tlačiť
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 66.49 EUR
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
Mw: 267.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348619
Číslo CAS: 1401796-84-6
OSN: 1759
ADR: 8 III