Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 251.95 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
Mw: 267.115 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20485579
Číslo CAS: 942199-49-7