Tlačiť
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 530.69 EUR
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Mw: 253.089 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12032287
Číslo CAS: 959961-65-0