Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501341-1G PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA 555.96 EUR
APOSPC501341-1G APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₄F₆O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348599
Číslo CAS: 120355-08-0