Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 69.7 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₅BrFIO
Mw: 330.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22543687
Číslo CAS: 1394291-47-4