Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 315.24 EUR
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22418610
Číslo CAS: 1261216-27-6