Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 547.17 EUR
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFINO₂
Mw: 345.892 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348556
Číslo CAS: 1807008-13-4