Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 537.1 EUR
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.011 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23702246
Číslo CAS: 1193385-18-0