Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 92.93 EUR
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrFNO₃
Mw: 262.033 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23711759
Číslo CAS: 1427431-58-0
OSN: 3261
ADR: 8 III