Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501202-1G PC501202-250MG PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA 721.62 EUR
APOSPC501202-1G APOSPC501202-250MG APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348503
Číslo CAS: 1448246-57-8
OSN: 3261
ADR: 8,III