Tlačiť
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 130.98 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142928
Číslo CAS: 1174006-08-6