Tlačiť
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 88.25 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11110170
Číslo CAS: 946125-65-1
OSN: 3261
ADR: 8 III