Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501144-1G PC501144-250MG PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA 539.91 EUR
APOSPC501144-1G APOSPC501144-250MG APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185622
Číslo CAS: 1104543-73-8
OSN: 3261
ADR: 8,III