Tlačiť
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501142-1G PC501142-250MG PC501142-5G
APOSPC501142-1GEA 84.64 EUR
APOSPC501142-1G APOSPC501142-250MG APOSPC501142-5G
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348476
Číslo CAS: 1217304-18-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III