Tlačiť
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 66.49 EUR
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Mw: 150.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18826339
Číslo CAS: 757247-93-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III