Tlačiť
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 596.03 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Mw: 249.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194459
Číslo CAS: 1214331-77-7